Learn More
Nabertherm Four à chambre, série LH 1400 avec régulateur C440
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
7568.40€ - 16595.40€
Spécification
max. (métrique) | 1400°C |
---|---|
Régulation de la température | C440 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15918340
|
Nabertherm
LH0240NCNE |
15 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15978340
|
Nabertherm
LH0340NCNE |
30 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15928350
|
Nabertherm
LH0640NCNE |
60 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15988350
|
Nabertherm
LH1240NCNE |
120 L | N/A | N/A | N/A | ||||
15948360
|
Nabertherm
LH2140NCNE |
216 L | N/A | N/A | N/A | ||||
Description
- Température maximale : 1400°C
- Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
- Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
- Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
- Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
- Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
- Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
- Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
- Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
- Verrouillage rapide sur la porte
- Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
- Support inclus
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
1400°C | |
C440 |