Learn More
CGRRF1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16101-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16875594
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CGRRF1 is able to inhibit growth in several cell lines.
Spécification
Spécification
CGRRF1
Polyclonal
Unconjugated
CGRRF1
CGR19, CGRRF1, RING finger protein 197, RNF197
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10668, 116679
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P97587, Q99675
CGRRF1
CGRRF1 Fusion Protein Ag8998
20 μL
Primary
Rat, Human