Learn More
Fluorure de césium, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307617
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13400-13-0
Formule moléculaire CsF
Poids moléculaire (g/mol) 151.90
Numéro MDL MFCD00010960
Clé InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
CID PubChem 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1251°C
Nom chimique ou matériau Cesium fluoride
Point de fusion 682°C
Couleur Blanc
pH 6.5 to 7.5
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Nom IUPAC césium ; fluorure
Poids de la formule 151.9
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.115 g/mL