Learn More
Carbonate de césium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384999
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Cesium carbonate is widely utilized as a precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics and in the sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without polymeric by products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-17-8
Formule moléculaire CCs2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00010957
Clé InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
CID PubChem 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium carbonate
Point de fusion 610°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Beilstein 4546405
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,dimethylformamide,dimethyl sulfoxide and methylpyrrolidone.
Nom IUPAC Dicésium ; carbonate
Poids de la formule 325.82
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 4.072
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbonate de césium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >