Learn More
Nitrate de cérium(IV) ammonium, ACS, 98,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387558
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chimie analytique, comme oxydant pour les composés organiques et comme catalyseur de polymérisation pour les oléfines
Analytical chemistry, as an oxidant for organic compounds, as a polymerization catalyst for olefins, and as a scavenger in the manufacture of azides. Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16774-21-3
Formule moléculaire (NH4)2Ce(NO3)6
Numéro MDL MFCD00151121
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) ammonium nitrate
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 548.23
Qualité ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(IV) ammonium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cerium(IV) ammoniumnitrate