Learn More
Nitrate de cérium(IV) ammonium, ACS, 98,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377558
2 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chimie analytique, comme oxydant pour les composés organiques et comme catalyseur de polymérisation pour les oléfines
Analytical chemistry, as an oxidant for organic compounds, as a polymerization catalyst for olefins, and as a scavenger in the manufacture of azides. Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16774-21-3
Formule moléculaire (NH4)2Ce(NO3)6
Numéro MDL MFCD00151121
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) ammonium nitrate
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 548.23
Qualité ACS
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nitrate de cérium(IV) ammonium, ACS, 98,5 % min, Thermo Scientific Chemicals >