Learn More
Perchlorate de cérium(III) hexahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301768
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14017-47-1
Formule moléculaire CeCl3O12
Poids moléculaire (g/mol) 438.454
Numéro MDL MFCD00150205
Clé InChI LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1
CID PubChem 166978
Nom IUPAC cérium(3+) ; triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Numéro UN UN1481
Poids de la formule 546.56 (438.47 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive