Learn More
Nitrate de cérium(III) hydraté, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Code produit. 11384868
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
Cerium(III) nitrate hydrate is used as an analytical reagent. It acts as a catalyst in petrochemical industry and in the pharmaceutical industry. Further, it is a chemical that helps burn tissue recover in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
Numéro MDL MFCD00010926
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) nitrate hydrate
Note relative au nom 150°C - 3H2O
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone
Poids de la formule 326.13 (Anhydrous)
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline