Learn More
Chlorure de cérium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1727°C |
Nom chimique ou matériau | Cerium(III) chloride |
Point de fusion | 848°C |
Note relative au nom | ultra dry, (REO) |
Couleur | Gris à blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 25 g |
Merck Index | 14,1997 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,acids and acetone. |
Poids de la formule | 246.48 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X09K032 | Certificat d’analyse | 18/10/2024 | 035688.06,035688.22,035688.14 |
R08K009 | Certificat d’analyse | 16/05/2024 | 035688.06,035688.22,035688.14 |
R08K012 | Certificat d’analyse | 16/05/2024 | 035688.06,035688.22,035688.14 |
R08J039 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | 035688.06,035688.22,035688.14 |
M04K012 | Certificat d’analyse | 30/01/2024 | 035688.06,035688.22,035688.14 |