Learn More
Hydrate de chlorure de cérium(III), agrégats cristallins blancs, REacton™, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391079
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19423-76-8 | CeCl3 | 246.47 g/mol
Cerium(III) chloride hydrate is used as an important raw material the preparation of other cerium salts such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate. It is used in the conversion of esters to allylsilanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-76-8
Formule moléculaire CeCl3
Poids moléculaire (g/mol) 246.47
Numéro MDL MFCD00149633
Clé InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Cerous chloride
Nom IUPAC Trichlorure hydraté de cerium(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride hydrate
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Soluble in water and strong mineral acids.
Poids de la formule 246.48 (Anhydrous)
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic