Learn More
Hydrate de carbonate de cérium(III), REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405210
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Cerium(III) carbonate hydrate is used to prepare cerium chloride and incandescent lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54451-25-1
Formule moléculaire C3Ce2O9
Poids moléculaire (g/mol) 460.26
Numéro MDL MFCD00149635
Clé InChI GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
CID PubChem 16212049
Nom IUPAC cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium (III) carbonate hydrate
Point de fusion 848°C
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,1996
Informations sur la solubilité Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 460.27 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Reacton™