Learn More
Hydrate de bromure de cérium(III), 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410730
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III) bromide is used in the following ways, CeBr3-doped lanthanum bromide single crystals are known to exhibit superior scintillation properties for applications in the security, medical imaging, and geophysics detectors.Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14457-87-5
Formule moléculaire Br3Ce
Poids moléculaire (g/mol) 379.83
Numéro MDL MFCD00016004
Clé InChI MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC cerium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium (III) bromide hydrate
Couleur Orange
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1995
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 379.83 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Odorless