Learn More
Sesquihydrate d’acétate de cérium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351079
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
Cerium(III) acetate is used in combination with bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols. It is used in glass manufacturing, glass Polishing, optical Glass making and polishing, pigments, pharma, Specialty chemicals electronic, oaint and driers, dyes and pigments, paper industries etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537-00-8
Formule moléculaire C6H9CeO6
Poids moléculaire (g/mol) 317.248
Numéro MDL MFCD00051060
Clé InChI VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
CID PubChem 10826
Nom IUPAC cérium(3+) ; triacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) acetate sesquihydrate
Point de fusion 308°C (decomposition)
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water (265g/L) at 15°C.
Poids de la formule 344.28 (317.26 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™