Learn More
Hydrate d’acétate de cérium(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430730
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206996-60-3
Formule moléculaire C6H9CeO6
Poids moléculaire (g/mol) 317.25
Numéro MDL MFCD00051060
Clé InChI VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC cerium(3+) triacetate
SMILES [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium (III) acetate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ce(C2H3O2)3·xH2O
Informations sur la solubilité Soluble in water( 3.5g/L).
Poids de la formule 317.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) acetate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cerium(III) acetatehydrate