Learn More
Gestigkeit Harry Plaque chauffante CERAN™ avec régulateur mural séparé
Les plaques chauffantes CERAN™ sont très résistantes à la rupture et aux changements de température, ne se déforment pas, sont perméables aux rayons ultraviolets et résistent très bien aux acides.
1400.00€ - 1715.00€
Spécification
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau de la plaque supérieure Céramique
max. (métrique) 50°C à 500°C
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Puissance Modèle Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Puissance Modèle Dimensions (L x l x H) Prix Quantité et disponibilité  
11764838
Voir les accessoires Afficher les documents
Gestigkeit Harry
4SR
1 500 W 4 SR 180 x 440 x 100 mm
1400.00€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 28-08-2025
Ajouter au panier
10727821
Voir les accessoires Afficher les documents
Gestigkeit Harry
11SR
2000 W 11 SR 290 x 290 x 100 mm
1715.00€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le matériau CERAN™ est une vitrocéramique extraordinaire - très résistante à la casse et aux changements de température, ne se déformant pas, perméable aux rayons ultraviolets et très résistante aux acides.
  • Construction : la plaque CERAN™ de poids léger est chauffée électriquement sur toute sa surface et est encastrée dans un cadre en acier inoxydable de haute qualité qui est monté sur un boîtier en acier inoxydable isolé à l’intérieur.
  • Le système de contrôle de la température est régulé par une sonde électronique NiCr-Ni (plage de régulation entre 50°C et 500°C). Le contrôleur est intégré dans un boîtier en aluminium moulé sous pression. Le temps de chauffage pendant 500°C est d’environ 8 minutes.
  • Quatre pieds, qui peuvent être ajustés individuellement à une hauteur d’environ 8 mm, assurent une stabilité horizontale optimale.
  • Le type 4 SR est également équipé de 4 douilles de tige d’autoclave (situées à 100 mm l’une de l’autre). Dans la série EB, la connexion électrique entre le contrôleur et la plaque chauffante est protégée par un tuyau métallique flexible.
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
50°C à 500°C
230 V
Céramique
50/60 Hz
Plaque chauffante