Learn More
Biodesign™ Bandelettes de tubulure de dialyse en cellulose
Code produit. p-8009621
Click to view available options
MWCO:
14 kd
3,5 kDa
8 kd
Capacité (métrique):
0,32 ml/cm
1,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Conditionnement:
50 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment la désalinisation, la séparation de composés et les études de liaison.
  • Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure
  • Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
  • Disponibles en bandes de 305 mm
  • Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
  • Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
  • Disponible dans des seuils de poids moléculaire de 14000 Da, 8000 Da et 3500 Da
Spécification
Type de produit Bandes de tubulures pour dialyse
MWCO 14 kd
Matériau Cellulose
Diamètre (métrique) 6,4 mm
Longueur (métrique) 30,5 m
Capacité (métrique) 1,32 ml/cm
Couleur Transparent
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Réservé à la recherche en sciences de la vie