Learn More
Agilent BioTek Cell Culture/Petri Dish Adapter for Imaging Multi-Mode Reader
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.
Marque:  Agilent BioTek 1222240
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15428722
  • 453.00CHF / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur de culture cellulaire/boîte de Pétri, dia. max. de la boîte : 38,7mm
Lecteur multimode d’imagerie
Dish diameter: 38.7 mm