Learn More
Sel de sodium de céfazoline, Thermo Scientific Chemicals
Inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes
109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27164-46-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H16N8NaO4S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 479.504 |
Numéro MDL | MFCD00056883 |
Clé InChI | MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N |
Synonyme | Cefamedin |
CID PubChem | 131673922 |
Nom IUPAC | acide (6R,7R)-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-7-[[2-(tétrazol-1-yl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium |
SMILES | [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65274.03 |
1 g |
109.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Inhibits bacterial cell wall synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
27164-46-1 | |
479.504 | |
MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N | |
131673922 | |
[HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na] |
C14H16N8NaO4S3 | |
MFCD00056883 | |
Cefamedin | |
acide (6R,7R)-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-7-[[2-(tétrazol-1-yl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium |
Spécification
Cefazolin sodium salt | |
Poudre | |
170°C to 172°C | |
Light sensitive | |
MFCD00056883 | |
14,1917 | |
MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N | |
acide (6R,7R)-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-7-[[2-(tétrazol-1-yl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium | |
131673922 |
Cefazolin Sodium Salt | |
27164-46-1 | |
Blanc | |
C14H16N8NaO4S3 | |
3585038 | |
Cefamedin | |
[HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na] | |
479.504 | |
476.48 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 248-278-4
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0390000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C