Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de kinase similaire à 2CDC, TG003
76.50€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS | 300801-52-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H15NO2S |
Synonyme | Clk Inhibitor; TG003 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456529
|
Thermo Scientific Chemicals
J64690.#0 |
5 mg |
76.50€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15466529
|
Thermo Scientific Chemicals
J64690.MF |
50 mg |
447.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif de l’ATP des membres de la famille du Clk.Identifiants chimiques
300801-52-9 | |
C13H15NO2S | |
Clk Inhibitor; TG003 |
Spécification
Blanc cassé | |
Le TG003 est un agent benzothiazole qui agit comme un inhibiteur spécifique et compétitif de l’ATP des membres de la famille du Clk. | |
C13H15NO2S | |
Clk Inhibitor; TG003 | |
Soluble in DMSO | |
Solide | |
CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O | |
249.33 |
2°C à 8°C | |
300801-52-9 | |
249,33g/mol | |
Light Sensitive | |
Signal Transduction Reagent | |
BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one |
Safety and Handling
Recommended Storage : Keep cold
- Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one