Learn More
CD98/SLC3A2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B10F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66883-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16829155
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD98/SLC3A2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD98/SLC3A2. This antibody recognizes human antigen. The CD98/SLC3A2 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD98/SLC3A2
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
2B10F5
Unconjugated
20 μL
6520