Learn More
CD86 Rat anti-Mouse, PE, Clone: GL1, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech PE-65068-100UG
Code produit. 16871676
  • 92.00€ / 100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD86 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with lps-activated cba/ca mouse spleen b cells of mouse CD86. This antibody recognizes mouse antigen. The CD86 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Spécification
Spécification
CD86
Monoclonal
0.1 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
GL1
PE
100 μg
12524