Learn More
CD81 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CD81 |
---|---|
Clone | 1G2C6 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16889125
|
Proteintech
66866-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16879125
|
Proteintech
66866-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD81 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD81. This antibody recognizes human antigen. The CD81 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
CD81 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
975 | |
Primary |
1G2C6 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |