Learn More
CD45 Monoclonal Antibody (HI30), Pacific Orange™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MHCD4530TR
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11370782
  • 252.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Our Pacific Orange™ dye is optimally excited by the violet laser, and it is recommended that a 575, 585 or 600 nm band pass filter be used for optimal detection. Pacific Blue™ and Pacific Orange™ dye conjugates can be simultaneously excited at 405 nm and emit at 455 nm and 551 nm, respectively, facilitating two-color analysis.
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
CD45 Monoclonal Antibody (HI30), Pacific Orange™, Invitrogen™ > 25 Tests; Pacific Orange