Learn More
CD44 Mouse anti-Human, PE, Clone: F10-44-2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech PE-65063-100TESTS
Code produit. 16831676
  • 194.00€ / 100 tests
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD44 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with purified t cells from human lymph nodes of human CD44. This antibody recognizes human antigen. The CD44 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.
Spécification
Spécification
CD44
Monoclonal
10 μL/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
F10-44-2
PE
100 Tests
960