Learn More
CD43 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A11D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66224-100UL
Code produit. 16800756
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD43 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD43. This antibody recognizes human antigen. The CD43 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
CD43
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Immunofluorescence
2A11D6
CoraLite 488
100 μL
6693
IgG2b