Learn More
CD35 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène | CD35 |
---|---|
Clone | 1B8E6 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30236624
|
Proteintech
68033-1-IG-150UL |
150 μL |
351.27€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30235940
|
Proteintech
68033-1-IG-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD35 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD35. This antibody recognizes human antigen. The CD35 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.Spécification
CD35 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
1378 | |
IgG1 | |
Protein A purification | |
Monoclonal Antibody |
1B8E6 | |
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |