Learn More
CD31 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène CD31
Clone 3F8E2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30236239
Afficher les documents
Proteintech
66065-2-IG-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30236177
Afficher les documents
Proteintech
66065-2-IG-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD31
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
5175
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
3F8E2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
CD31; FLJ58394; PECAM-1
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody