Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marque:  Proteintech 81324-1-RR-100UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30233197
  • 401.60€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD3
Recombinant Monoclonal
500 μg/mL
FLJ18683; T3E; TCRE
Recombinant Protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
23-25 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
4I19
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
916
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody