Learn More
CD3 Mouse anti-Human, CoraLite 647, Clone: Hit3a, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL647-65112-100TESTS
Code produit. 16801136
  • 144.00€ / 100 tests
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD3. This antibody recognizes human antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™647.
Spécification
Spécification
CD3
Monoclonal
5 μL/Test
Mouse
Primary
Human
Flow Cytometry
Hit3a
CoraLite 647
100 Tests
916