Learn More
CCDC25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CCDC25 |
---|---|
Concentration | 0.45 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16870835
|
Proteintech
21209-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16860835
|
Proteintech
21209-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CCDC25 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q78PG9, Q86WR0 | |
361059, 55246, 67179 | |
CCDC25 Fusion Protein Ag15593 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC25 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CCDC25 | |
Ccdc25 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |