Learn More
CBX3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1A5A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66446-100UL
Code produit. 16800806
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CBX3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CBX3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CBX3 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
CBX3
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
1A5A3
CoraLite 488
100 μL
11335