Learn More
Catalase Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1F8D7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Catalase
Clone 1F8D7
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16828945
Afficher les documents
Proteintech
66765-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16818945
Afficher les documents
Proteintech
66765-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Catalase is a homotetrameric heme-containing enzyme present within the matrix of all peroxisomes. It carries out a dismutation reaction in which hydrogen peroxide is converted to water and oxygen. Human catalase has the last four amino acids (-KANL) at the extreme C-terminus for peroxisome targeting. The monomer of human catalase is 61.3 kD in molecular size. Catalase has been implicated as an important factor in inflammation, mutagenesis, prevention of apoptosis, and stimulation of a wide spectrum of tumors. Loss of catalase leads to the human genetic disease, acatalasemia, or Takahara′s disease.
Spécification
Spécification
Catalase
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CAT, catalase
CAT
IgG1
Protein G
Antibody
1F8D7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat, Pig
O62839, P04040, P04762, P24270
12359, 24248, 397568, 847
Catalase Fusion Protein Ag16916
Primary
-20°C
CAT