Learn More
Bochem™ Trépied en fonte
En fonte. Le trépied en fonte Bochem™ est verni.
Marque: Bochem™ 5250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Trépied en fonte
- Filetage M10
- Vernis
Spécification
Fonte | |
Filetage M10 | |
M10 | |
1,2 kg |
105 mm | |
Trépied en fonte | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bochem™ Trépied en fonte > Poids : 1,2 kg ; Longueur : 105 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu