Learn More
Hettich Lab Technology™ Carrier for Swing-out Rotors
Carrier designed for maximum performance in microlitre centrifugation coupled with reliability for routine laboratory tasks.
Marca: Hettich Lab Technology™ 1122
31.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Designed for use with Hettich Swing-out Rotors
- Holds 15 to 17 mm dia. tubes
Specifica
Hentich Swing-out Rotors | |
17.5 mm | |
15 to 17 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto