Learn More
IKA™ TRANSPORTEUR
L’attachement pour plaque MATRIX est adapté aux plaques de microtitration et à puits profonds.
Marque:  IKA™ 0030000849
Code produit. 16248691
  • 661.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
La conception idéale de l’attachement garantit un transfert de température optimal ainsi que des résultats valides. Les agitateurs thermiques MATRIX Orbital Delta plus et MATRIX Delta plus reconnaissent automatiquement l’attachement qui est connecté à l’appareil via une interface dans le mécanisme de verrouillage. L’accessoire peut être changé rapidement et facilement à l’aide d’un levier ergonomique. Vitesse / température max. : 3 000 tr/min (plaques de microtitration) ; 100°C 2 000 tr/min (plaques à puits profonds) ; < 80°C 1 000 tr/min (plaques à puits profonds) ; > 80°C Convient pour : MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support
150 x 141 x 44 mm
Échantillons, même de plus petits volumes, comme les échantillons de sang, les agents pharmaceutiques, les dosages ELISA ou les échantillons d’ADN / d’ARN
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IKA™ TRANSPORTEUR > Support