Learn More
Cire de carnauba, raffinée, numéro.1, jaune, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 8015-86-9
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8015-86-9
Numéro MDL MFCD00130724
Synonyme Brazil wax
Spécification
Nom chimique ou matériau Carnauba wax
Acidité 2 to 7 (mg KOH/g)
Point de fusion 81.0°C to 86.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 282°C
Résidus d’allumage 0.25% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Indice de saponification 78 to 95mg KOH/g
Merck Index 15,1846
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol,diethyl ether,benzene,,toluene,chloroform,ethyl acetate,turpentine,,petroleum ether,carbon disulfide;,soluble in alkalies
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Carnauba wax