Learn More
Sel disodique de carbénicilline, Thermo Scientific Chemicals
Antibiotique soluble dans l’eau efficace contre les bactéries à Gram négatif
253.00€
Identifiants chimiques
CAS 4800-94-6
Formule moléculaire C17H16N2Na2O6S
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Numéro MDL MFCD00077683
Clé InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
CID PubChem 20933
ChEBI CHEBI:34609
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15414429
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61949.06
5 g
253.00€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Carbenicillin disodium salt is a water-soluble antibiotic which is effective against gram-negative bacteria.Carbenicillin disodium salt is widely utilized as an antibiotic which is used to control bacterial cell-wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. It has been involved in the study of the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de carbénicilline est un antibiotique soluble dans l’eau qui est efficace contre les bactéries à Gram-négatif.Le sel disodique de carbénicilline est largement utilisé comme antibiotique qui est utilisé pour contrôler la synthèse de paroi cellulaire bactérienne en inactivant les transeptidases sur la surface interne de la membrane cellulaire bactérienne. Il a été impliqué dans l’étude du rôle des transeptidases sensibles à la pénicilline dans la biosynthèse de paroi cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
4800-94-6
422.36
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
CHEBI:34609
C17H16N2Na2O6S
MFCD00077683
20933
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Carbenicillin disodium salt
Poudre
Blanc
MFCD00077683
14,1792
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
20933
422.36
Carbenicillin Disodium Salt
4800-94-6
C17H16N2Na2O6S
5722128
Soluble in water and alcohol.
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
422.36
CHEBI:34609
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
P261-P271-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P340-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-360-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ON9105000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
Identifiant produit
  • Carbenicillin disodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Disodium [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]-6-(carboxylatophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1