Learn More
CAPRIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CAPRIN1
Concentration 0.21 mg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16814144
Afficher les documents
Proteintech
15112-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16804144
Afficher les documents
Proteintech
15112-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.
Spécification
Spécification
CAPRIN1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q14444, Q5M9G3, Q60865
362173, 4076, 53872
CAPRIN1 Fusion Protein Ag7099
Primary
-20°C
CAPRIN1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
caprin 1, CAPRIN1, GPI anchored protein p137, GPI p137, GPIAP1, GPIP137, M11S1, p137GPI, RNG105
Caprin1
IgG
Antigen Affinity Chromatography