Learn More
Calretinin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2D7A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | Calretinin |
---|---|
Clone | 2D7A9 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16868425
|
Proteintech
66496-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16858425
|
Proteintech
66496-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calretinin is encoded by the CALB2 gene located on chromosome 16. It is a troponin C superfamily protein having six EF-hand structural motifs. The EF motif allows the protein to bind calcium, and function in calcium signaling, calcium buffering, and modulating neuronal excitability. Calretinin is expressed in the mesothelium, mast cells, some neural cells, hair follicles, and fat cells.Spécification
Calretinin | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, CALB2, calbindin 2, Calretinin, CR | |
CALB2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2D7A9 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Pig, Human, Mouse, Rat | |
P22676, P47728, Q08331 | |
100127479, 117059, 12308, 794 | |
Calretinin Fusion Protein Ag2924 | |
Primary | |
-20°C | |
CALB2 |