Learn More
calreticulin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.84€ - 401.60€
Spécification
Antigène calreticulin
Clone 2B17
Concentration 350 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Recombinant Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30236175
Afficher les documents
Proteintech
80017-1-RR-100UL
100 μL
401.60€
100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30234063
Afficher les documents
Proteintech
80017-1-RR-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The calreticulin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human calreticulin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The calreticulin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
calreticulin
350 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
811
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B17
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
CRT; FLJ26680; RO; SSA; cC1qR
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody