Learn More
CALML4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15894-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
CALML4 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CALML4 | |
CALML4, calmodulin like 4, Calmodulin like protein 4, NY BR 20 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
691455, 75600, 91860 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
0.43 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q91WQ9, Q96GE6 | |
Calml4 | |
CALML4 Fusion Protein Ag8705 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Human, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto