Learn More
CALML4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15894-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16865284
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
CALML4
Polyclonal
Unconjugated
CALML4
CALML4, calmodulin like 4, Calmodulin like protein 4, NY BR 20
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
691455, 75600, 91860
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q91WQ9, Q96GE6
Calml4
CALML4 Fusion Protein Ag8705
150 μL