Learn More
Oxyde de titane-calcium, poudre beige, > 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311199
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12049-50-2 | CaO3Ti | 135.94 g/mol
Calcium titanium oxide is used to prepare the ferrotitanium alloys and its structure is used to study the other compounds such as barium titanate.It is used to make the pure substances at low temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12049-50-2
Formule moléculaire CaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 135.94
Numéro MDL MFCD00015981
Clé InChI WEUCVIBPSSMHJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium titanate, titaniumcalciumoxide, calciumtitaniumtrioxide, ca.o3ti, titanatecalcium 1:1, calcium dioxido oxo titanium, calcium oxotitaniumbis olate, calcium 2+ oxotitaniumbis olate, titanate tio32-,calcium 1:1, calcium titanate, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
CID PubChem 16212381
Nom IUPAC calcium ; dioxydo(oxo)titane
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ca++].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium titanium oxide
Point de fusion 1975°C
Couleur Beige
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in oirganic and inorganic solution.
Poids de la formule 135.98
Odeur Odorless
Densité 4.10 g/cm3