Learn More
Stéarate de calcium, technique, Fisher Chemical
Code produit. 10540911 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Point de fusion 145°C
CAS 1592-23-0
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C36H70CaO4
Numéro MDL 36390
Clé InChI CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Nom IUPAC dioctadécanoate de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 607.03
Poids de la formule 607.02g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium stearate