Learn More
Phosphate de calcium tribasique, 34 à 40 % Ca, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354257
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12167-74-7 | Ca3O8P2 | 310.17 g/mol
Utilized in powdered spices as an anticaking agent and baby powder. It is the starting material for the production of phosphoric acid and fertilizers. Employed in tissue replacement for repairing bony defects and act as drug carrier for drug delivery to the bone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12167-74-7
Formule moléculaire Ca3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 310.17
Numéro MDL MFCD00010904
Clé InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
CID PubChem 14781
Nom IUPAC pentacalcium ; hydroxyde ; triphosphate
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate tribasic
Note relative au nom tribasic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 34-40% Ca
Informations sur la solubilité Partially soluble in water.
Poids de la formule 1004.67
Aspect White powder