Learn More
Peroxyde de calcium, généralement 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358007
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stabilisateur de caoutchouc
Calcium peroxide is used as a rubber stabilizer, used in different areas of industry and agriculture. In agriculture it is used as an oxygen fertilizer, and is also used in the presowing treatments of rice seed. It is used as flour bleaching agent and improving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-79-9
Formule moléculaire CaO2
Poids moléculaire (g/mol) 72.076
Numéro MDL MFCD00015988
Clé InChI LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965
CID PubChem 14779
ChEBI CHEBI:48233
Nom IUPAC calcium ; peroxyde
SMILES [O-][O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium peroxide
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Numéro UN UN1457
Merck Index 14,1689
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in acids
Poids de la formule 72.08
Pourcentage de pureté 65% (typically)
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive