Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120284 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
≥ 99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 42°C
Couleur Colorless
pH 4.0 to 7.0 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 500 g
Formule linéaire Ca(NO3)2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 236.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité FCC
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.820g/cu.cm at 20°C