Learn More
Oxyde de molybdène et de calcium, 99,8 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11304847
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-82-4
Formule moléculaire CaMoO4
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Numéro MDL MFCD00015976
Clé InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
CID PubChem 24620
Nom IUPAC calcium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium molybdenum oxide
Point de fusion 965°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 14,1681
Informations sur la solubilité Soluble in mineral acids. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether.
Poids de la formule 200.01
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Densité 4.45 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de molybdène et de calcium, 99,8 %, Thermo Scientific™ >