Learn More
Hydroxyde de calcium, ACS, 95,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049550
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sensible à l’air
Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materialsCalcium hydroxide is used as a flocculant in water and sewage treatment. It is also used in fresh water treatment to raise the pH of the water thereby controlling the corrosion of pipes. It is widely used in the production of calcium stearate. It is an active ingredient in whitewash, mortar and plaster. This compound is also used in the petroleum refining industry for the preparation of additives to oils and in the preparation of dry mixes for painting and decorating. It finds application as an antifungal and antimicrobial preservative for vegetables in storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mortier, plâtres, ciments, fabrication de gaz pour éliminer l’ammoniac, lubrifiants, adoucisseurs d’eau, produits pétrochimiques, fertilisant pour sol, matériaux de revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
Note relative au nom For ACS analysis
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 95.0% min.
Formule linéaire Ca(OH)2
Numéro UN UN3262
Merck Index 14,1673
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in glycerol,acids; Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
Poids de la formule 74.09
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Aspect White powder
Densité 2.24 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium hydroxide