Learn More
Glycérophosphate de calcium hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427737
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 28917-82-0 | C3H7CaO6P | 210.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28917-82-0
Formule moléculaire C3H7CaO6P
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL MFCD00042643
Clé InChI IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L
Synonyme calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate
CID PubChem 71311563
Nom IUPAC Calcium 3-(phosphonatooxy)propane-1,2-diol
SMILES [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium glycerophosphate hydrate
Quantité 1000 g
Merck Index 14,1670
Poids de la formule 210.15 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%